Nombre del producto
Glycine β-naphthylamide hydrochloride
Referencia del producto
G5761
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
1208-12-4
Peso molecular
236.70
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS TO LIGHT YELLOW SOLUTION AT 50MG/ML IN WATER:ETHANOL(1:1)
IR SPECTRUMCONSISTENT WITH STRUCTURE
CARBON59.7 TO 62.1%
NITROGEN11.5 TO 12.1%
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHYNLT 98%
DOCUMENT # G5761/08/18/99/2