Nombre del producto
L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Referencia del producto
L2125
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
2748-02-9
Peso molecular
223.74
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR TO VERY SLIGHTLY HAZY COLORLESS TO FAINT YELLOW SOLUTION AT 50 MG/ML IN METHANOL
CARBON52.3 TO 55.0%
NITROGEN6.0 TO 6.6%
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY>OR = 98%
DOCUMENT #L2125/10/06.08/1