Nombre del producto
Methyl-β-D-thiogalactoside
Referencia del producto
M8146
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
155-30-6
Peso molecular
210.25
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS SOLUTION AT 10 MG PLUS 0.2 ML OF WATER
WATER BY KARL FISCHERREPORT RESULT
SOLVENT CONTENTREPORT ETHANOL OR METHANOL CONTENT
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY> OR = 98%
DOCUMENT #M8146/05/12/08/1
RECOMMENDED RETEST5 YEARS