Nombre del producto
Phthaldialdehyde ≥97% (HPLC), powder (may contain lumps)
Referencia del producto
P1378
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
643-79-8
Peso molecular
134.13
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)LIGHT YELLOW TO YELLOW WITH A GREEN CAST
APPEARANCE (FORM)POWDER (MAY CONTAIN LUMPS)
PURITY (HPLC AREA %)≥ 97 %
SOLUBILITY (COLOR)Light Yellow and Yellow-Green
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)50MG/ML ETHANOL
CARBON CONTENT70.2 - 73.0 %
RECOMMENDED RETEST PERIOD24 MONTHS