Nombre del producto
4-(Benzyloxy)benzaldehyde 97%
Número de producto
123714
Marca de producto
aldrich
Número CAS
4397-53-9
Peso molecular
212.24
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Red |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |