Nombre del producto
1-Ethylpiperidine 99%
Número de producto
e45708
Marca de producto
aldrich
Número CAS
766-09-6
Peso molecular
113.20
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
COLOR (IN APHA)≤ 100 APHA
PURITY (GC AREA %)≥ 98.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE