Nombre del producto
Pirbuterol acetate VETRANAL®, analytical standard
Número de producto
32142
Marca de producto
sial
Número CAS
65652-44-0
Peso molecular
300.35
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 99.0 % |
| MELTING POINT | FOR INFORMATION ONLY |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RESIDUAL SOLVENTS | ≤ 1.0 % |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |