2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%

2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene

2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H3BrFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.00

Guía de comparación de productos

Utilice los atributos del producto que se indican a continuación para configurar la tabla de comparación. (Seleccionar un total de hasta 3.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
Referencia del producto
Descripción del producto
Precios
2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 95%

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.