L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride

L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride

L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
223.74

Guía de comparación de productos

Utilice los atributos del producto que se indican a continuación para configurar la tabla de comparación. (Seleccionar un total de hasta 3.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
Referencia del producto
Descripción del producto
Precios
L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.