Productos
Carrito
0
ES
ES
Productos
Productos
Aplicaciones
Servicios
Recursos
Apoyo
Inicio de sesión / Registrarse
Búsqueda de pedido
Pedido rápido
Carrito
0
Atrás
Methyl orange solution 0.1%
Sinónimos:
Methyl orange 0.1% solution
Products
Categoría de producto
indicators
reagents
Marca
Supelco
Forma física
Nivel de calidad
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número de producto
Descripción
Precios
1.01323
Methyl orange solution 0.1%,
indicator pH 3.1-4.4 (red yellow-orange)
Expandir
Ver Fijación de precios
An unknown error has occured.