Saltar al contenido
Merck
PNU-120596 ≥98% (HPLC)

PNU-120596

PNU-120596 ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
PNU-120596, N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-N′-(5-methyl-3-isoxazolyl)-urea, NSC 216666
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14ClN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
311.72

Products

Categoría de producto
Marca
Color
Peso de la fórmula
Forma física
Pureza
Área de investigación
Nivel de calidad