Merck
Titriplex® solution A for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Titriplex® solution A
Titriplex® solution A for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Products
Categoría de producto
Marca
Forma física
Nivel de calidad
Tipo de reacción
Técnica