Convertidor de unidades de caudal
El caudal volumétrico de un fluido se define como el volumen de fluido que atraviesa una superficie transversal determinada por unidad de tiempo. La superficie transversal es el área por la que fluye el fluido. El caudal volumétrico se mide a veces en «centímetros cúbicos estándar por minuto» (sccm). En el caso del flujo a través de un tubo, el caudal es constante. La fórmula para calcular el caudal volumétrico es la siguiente:
Q = V/t
Q es el caudal
V es el volumen
t es el tiempo
Utiliza la siguiente calculadora para convertir un caudal volumétrico conocido a diversas unidades.
Otros conversores de unidades
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.