Saltar al contenido
InicioSupportEtiqueta inteligente con código de barras GS1 Data Matrix 2DEtiqueta inteligente con código de barras 2D DataMatrix según el GS1, preguntas frecuentes
Etiqueta inteligente con código de barras 2D DataMatrix según el GS1, preguntas frecuentes
¿En qué etiquetas de producto se implantarán los códigos de barras 2D y cuál es el calendario de implantación?
En primer lugar, implantaremos las etiquetas de nuestros productos químicos Emprove®, seguido de una expansión continua a toda la cartera de productos Life Science a finales de 2018 (a excepción de los productos con etiquetas pequeñas).
No, toda la información almacenada en el código de barras 2D seguirá siendo legible por las personas en las etiquetas.
Sí, es muy probable y le informaremos poco después de que se realicen las actualizaciones.
Sí, utilice un escáner que pueda leer códigos de barras DataMatrix 2D que cumpla la norma GS1.
Nota importante: no confunda los escáneres de códigos de barras DataMatrix 1D GS1 con escáneres capaces de leer códigos de barras DataMatrix 2D GS1.
No inmediatamente. Después de que se hayan actualizado los sistemas o procesos internos y del cliente, es probable que se eliminen los códigos de barras 1D.
Si desea más información, visite la página Etiqueta inteligente.
Para obtener los mejores resultados, configure el escáner para que utilice una distribución de teclado en lengua inglesa.
Si encuentra algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Sí. Consulte la página de descarga de la aplicación Scan Now para más información.
Nuestras etiquetas inteligentes siguen las directrices de códigos de barras definidas por el GS1, un grupo mundial de normas sin ánimo de lucro. Aquí encontrará más información sobre el GS1.
La especificación incluye reglas sobre cómo dar formato a los datos del producto contenidos en el código de barras. Esas reglas incluyen identificadores de aplicación (AI), que son prefijos emparejados con la propia información del producto, como, por ejemplo, la fecha de caducidad.
Cuando es posible, el GS1 normaliza también los propios campos de datos. Por ejemplo, la fecha de caducidad antes mencionada corresponde al código AI 17; según las normas GS1, la fecha tiene seis dígitos, el año dos dígitos, el mes dos dígitos y la fecha dos dígitos. Así pues, un ejemplo completo de una Fecha de caducidad sería 17250128, donde «17» es el AI, «25» es el año (2025), «01» es el mes (enero), y «28» la fecha.
Hay docenas de AI, como GTIN (AI 01), USO POR O CADUCIDAD (AI 17), LOTE (AI 10), SERIE (AI 21) y ORIGEN (AI 422).
Encontrará más información sobre los AI en el sitio web de GS1 aquíy la norma GS1 aquí.
La página web Scan Now lee la larga cadena de números y letras que componen un código de barras de etiqueta inteligente, busca el AI y los datos del producto y muestra la información en una tabla.