Structure of the gene encoding the 14.5 kDa subunit of human RNA polymerase II.
Nucleic acids research (1993-11-25)
J Acker, M Wintzerith, M Vigneron, C Kedinger
RESUMEN
The structure of the gene encoding the 14.5 kDa subunit of the human RNA polymerase II (or B) has been elucidated. The gene consists of six exons, ranging from 52 to over 101 bp, interspaced with five introns ranging from 84 to 246 bp. It is transcribed into three major RNA species, present at low abundance in exponentially growing HeLa cells. The corresponding messenger RNAs contain the same open reading frame encoding a 125 amino acid residue protein, with a calculated molecular weight of 14,523 Da. This protein (named hRPB14.5) shares strong homologies with the homologous polymerase subunits encoded by the Drosophila (RpII15) and yeast (RPB9) genes. Cysteines characteristic of two zinc fingers are conserved in all three corresponding sequences and, like the yeast protein, the hRPB14.5 subunit exhibits zinc-binding activity.
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Anti-POLR2I (AB1) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.