[Saltar al contenido](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es)
Productos
Carrito0
ESES
Productos
ProductosAplicacionesServiciosRecursosApoyo
[Inicio de sesión / Registrarse](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Búsqueda de pedido](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/order-lookup)
[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/quick-order)
Carrito0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en)[Sample Purification](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/purification)Selection of Purification Equipment
# Selection of Purification Equipment
Simple IEX chromatography, such as elution by a step-gradient, can be performed using a syringe or peristaltic pump with prepacked HiTrap columns. A chromatography system is required in order to achieve a high resolution separation using accurately controlled linear gradient elution, to take advantage of the high flow rates of modern media, or when the same column is to be used for many runs.
Way of workingPilotExplorer 100Purifier 10FPLCPrimeSyringe or peristaltic pump +
HiTrap column
Simple, step-gradient elution✓✓✓✓✓✓
Reproducible performance for routine separation✓✓✓✓✓
Optimization of one step separation to increase purity✓✓✓✓✓
System control and data handling for regulatory requirements, e.g. GLP✓✓✓✓
Automatic method development and optimization✓✓✓✓
Automatic buffer preparation✓✓✓
Automatic pH scouting✓✓✓
Automatic media or column scouting✓✓
Automatic multi-step purification✓✓
Scale up, process development and transfer to production✓✓
Proven sanitary design for cGMP with easily exchanged wetted parts✓
Standard ÄKTAdesign configurations
__Figure 1.__ Standard ÄKTAdesign configurations
## Materials
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Response not successful: Received status code 500
__Related Articles__
- [Maintenance of Multimodal Chromatography Media and Storage Conditions](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/protocol/protein-biology/protein-purification/maintenance-of-media-and-storage-conditions)
- [Bind/Elute vs Flowthrough Mode in Multimodal Chromatography](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/bind-elute-vs-flowthrough-mode-in-multimodal-chromatography)
- [Chiral Chromatography Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/faq)
- [FastWoRX for Faster and Greener Alternative to Liquid-Liquid Extraction](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/fastworx)
- [High Purity Carbon Adsorbents for Chromatography](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/high-purity-carbon-adsorbents)
- [Plasmid purification by ion exchange chromatography with Genopure kits](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/ion-exchange-chromatography)
- [LRA (Lipid Removal Agent) for Biopharmaceutical Production](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/lra-lipid-removal)
- [Immobilized Metal Chelate Affinity Chromatography (IMAC)](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/metal-chelate-afnity-chromatography)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Arriba
__Inicie sesión para continuar.__
Iniciar sesión__¿No tiene una cuenta?__Registrar
Soporte[Atención al cliente](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/support/customer-support)[Contáctenos](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/offices)[Preguntas frecuentes](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Fichas de datos de seguridad (FDS)](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/documents-search?tab=sds)[Certificados (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/documents-search?tab=coa)[Calidad y normativa](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculadoras y aplicaciones](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/support/calculators-and-apps)[Seminarios web](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/webinars)
Pedidos[Búsqueda de pedidos](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/order-lookup)[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/quick-order)[Productos personalizados](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/services/custom-products)[Soluciones de comercio electrónico](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Empresa[Acerca de nosotros](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/about-us)[Responsabilidad](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/ssbi)[Eventos](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/events)[Comunicados de prensa](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/press)[Programas](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/partnership-programs)[Empleos](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Oficinas](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/offices)
Redes sociales
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Investigación. Desarrollo. Producción.__
Somos un proveedor líder en la industria global de las ciencias de la vida, con soluciones y servicios para la investigación, el desarrollo y la producción biotecnológicos, y el desarrollo y la producción de terapias farmacológicas.
[](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es)
[SolucionesSigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/sigma-aldrich)[SolucionesBio Reliance®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/bioreliance)[Soluciones Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/millipore)[SolucionesSAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/safc)[SolucionesMilli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/milliq)[Soluciones Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados, incluyendo la minería de textos y datos para el entrenamiento de IA y tecnologías similares.
Queda terminantemente prohibida la reproducción de cualquier material del sitio sin permiso.
[Condiciones de uso del sitio web](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/site-use-terms)|[Política de privacidad](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/privacy-statement)|[Condiciones generales de venta](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consentimiento de derechos de autor](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa del sitio](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/site-map)
An unknown error has occured.