[Saltar al contenido](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es)
Productos
Carrito0
ESES
Productos
ProductosAplicacionesServiciosRecursosApoyo
[Inicio de sesión / Registrarse](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Búsqueda de pedido](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/order-lookup)
[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/quick-order)
Carrito0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en)[Solid Phase Microextraction (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)SPME Direct Immersion Sampling
# SPME Direct Immersion Sampling
[Learn More About SPME](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)
Direct immersion sampling with solid-phase microextraction (SPME) simplifies extraction of polar analytes that are extremely soluble in many sample matrices.
Begin the extraction process by placing the sample into the vial puck on the hotplate. Insert the holder into the sampling stand; passing the needle through the septum that seals the sample vial. Position the fiber below the surface of the liquid and start the timer. The SPME immersion sampling concentrates the dissolved organics on the fiber coating through agitation and heating of the sample.
After completion of the extraction with the SPME fiber, retract the fiber into the protective needle and remove it from the sample vial. Inject the SPME needle into the heated GC injection port. Push the plunger down, exposing the fiber to the heat of the injection port and thermally desorbing the collected analyte into the GC column for analysis.
__Related Articles__
- [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel)
- [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling)
- [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme)
- [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay)
- [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq)
- [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a)
- [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers)
- [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/ES/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Arriba
__Inicie sesión para continuar.__
Iniciar sesión__¿No tiene una cuenta?__Registrar
Soporte[Atención al cliente](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/support/customer-support)[Contáctenos](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/offices)[Preguntas frecuentes](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Fichas de datos de seguridad (FDS)](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/documents-search?tab=sds)[Certificados (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/documents-search?tab=coa)[Calidad y normativa](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculadoras y aplicaciones](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/support/calculators-and-apps)[Seminarios web](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/webinars)
Pedidos[Búsqueda de pedidos](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/order-lookup)[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/quick-order)[Productos personalizados](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/services/custom-products)[Soluciones de comercio electrónico](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Empresa[Acerca de nosotros](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/about-us)[Responsabilidad](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/ssbi)[Eventos](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/events)[Comunicados de prensa](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/press)[Programas](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/partnership-programs)[Empleos](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Oficinas](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/collections/offices)
Redes sociales
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Investigación. Desarrollo. Producción.__
Somos un proveedor líder en la industria global de las ciencias de la vida, con soluciones y servicios para la investigación, el desarrollo y la producción biotecnológicos, y el desarrollo y la producción de terapias farmacológicas.
[](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es)
[SolucionesSigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/sigma-aldrich)[SolucionesBio Reliance®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/bioreliance)[Soluciones Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/millipore)[SolucionesSAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/safc)[SolucionesMilli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/milliq)[Soluciones Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados, incluyendo la minería de textos y datos para el entrenamiento de IA y tecnologías similares.
Queda terminantemente prohibida la reproducción de cualquier material del sitio sin permiso.
[Condiciones de uso del sitio web](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/site-use-terms)|[Política de privacidad](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/privacy-statement)|[Condiciones generales de venta](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consentimiento de derechos de autor](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa del sitio](https://www.sigmaaldrich.com/ES/es/site-map)
An unknown error has occured.