Principaux documents
AABH97CD50C6
AA BLOCKS, INC.
Indium (powder)
5 G
109,84 €
25 G
194,30 €
100 G
501,66 €
Réf. du fournisseur: AA0034Y1-5G
109,84 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
109,84 €
25 G
194,30 €
100 G
501,66 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.84
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AA0034Y1-5G
109,84 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
indium
Inchi Code
1S/In.3H
Clé InChI
CXQHBGCUHODCNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/7440-74-6
Synonym
Indium standard
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=7440-74-6