Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

AABH9A95456E

AA BLOCKS, INC.

Lithium sulfide

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.95
Numéro MDL:

Iupac Name

lithium--sulfur (2/1)

Inchi Code

1S/2Li.S

Clé InChI

ZWDBUTFCWLVLCQ-UHFFFAOYSA-N

Température de stockage

2~8 C

Country of Origin

US

Product Link

https://www.aablocks.com/prod/12136-58-2

Synonym

Lithium sulfide (metals basis)

MSDS

https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=12136-58-2


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique