ALD00016
Sigma-Aldrich
Ethyl (E)-2-(2-oxobenzofuran-3(2H)-ylidene)acetate
95%
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire:
218.21
ID de substance PubChem:
NACRES:
NA.22
Niveau de qualité
100
Essai/Dosage
95%
Forme
powder
Temp. de stockage
2-8°C
SMILES string
O=C(/C1=C/C(OCC)=O)OC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H10O4/c1-2-15-11(13)7-9-8-5-3-4-6-10(8)16-12(9)14/h3-7H,2H2,1H3/b9-7+
InChI key
HBQUJMVLXRWOBH-VQHVLOKHSA-N
Application
Building block used as a substrate in phosphine-catalyzed domino sequences. This versatile compound can be used to synthesize a wide scope of spirocyclic benzofuranone scaffolds.
Conditionnement
100 mg in glass bottle
Pictograms
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
RID ADR
UN 2811 6.1 / PGIII
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.