ALD00156
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-thiophenesulfonyl fluoride
95% (GC)
Empirical Formula (Hill Notation):
C4H2BrFO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire:
245.09
Numéro MDL:
ID de substance PubChem:
NACRES:
NA.22
Niveau de qualité
100
Essai/Dosage
95% (GC)
reaction suitability
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.5570
Densité
1.8803 at 25 °C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(Br)S1)(F)=O
InChI
1S/C4H2BrFO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChI key
YZLKSNCDWSSCNL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Conditionnement
1 g in poly bottle
Pictograms
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
RID ADR
UN 3265 8 / PGII
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.
Lire la suite
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.