ALD01642
Sigma-Aldrich
N-(4-(tert-butylamino)phenyl) acetamide
Numéro MDL:
ID de substance PubChem:
NACRES:
NA.22
Temp. de stockage
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)NC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-9(15)13-10-5-7-11(8-6-10)14-12(2,3)4/h5-8,14H,1-4H3,(H,13,15)
InChI key
CWSKZEFSILUNOK-UHFFFAOYSA-N
Application
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
Autres remarques
Product of KemXTree
RID ADR
NONH for all modes of transport
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.