CBR01975
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-(tetrahydro-3-furanyl)methanamine
AldrichCPR
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H17FN2
Poids moléculaire:
208.28
Numéro MDL:
ID de substance PubChem:
SMILES string
CNCC1COCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-6-2-3-8-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
ZUGRRINNTXSWBR-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
RID ADR
NONH for all modes of transport
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.