GF19453091
Nickel
foil, 0.5m coil, thickness 0.02mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Nickel, NI000320
A propos de cet article
Passer à
Essai
99.90%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 194-530-91
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
0.5 m × 0.02 mm
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | GF03284748 | GF28849371 | GF58972753 |
|---|---|---|---|
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| manufacturer/tradename Goodfellow 194-530-91 | manufacturer/tradename Goodfellow 032-847-48 | manufacturer/tradename Goodfellow 288-493-71 | manufacturer/tradename Goodfellow 589-727-53 |
| assay 99.90% | assay 99.90% | assay 99.90% | assay 99.9% |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C |
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable