GF58005301
Lead
foil, 150x150mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Lead, PB000381
A propos de cet article
Passer à
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 580-053-01
Résistivité
20.65 μΩ-cm
Taille × épaisseur
150x150 mm × 0.25 mm
pb
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | GF86984229 | GF96512597 | GF22298777 |
|---|---|---|---|
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| manufacturer/tradename Goodfellow 580-053-01 | manufacturer/tradename Goodfellow 869-842-29 | manufacturer/tradename Goodfellow 965-125-97 | manufacturer/tradename Goodfellow 222-987-77 |
| assay 99.95% | assay ≥99.95% | assay ≥99.95% | assay 99.95% |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable