A propos de cet article
Passer à
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 624-277-20
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100x100 mm × 0.038 mm
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | GF86176963 | GF44632818 | GF94079582 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Goodfellow 624-277-20 | manufacturer/tradename Goodfellow 861-769-63 | manufacturer/tradename Goodfellow 446-328-18 | manufacturer/tradename Goodfellow 940-795-82 |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.9% | assay ≥99.9% | assay 99.9% | assay ≥99.9% |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable