Documents
PH001518
Sigma-Aldrich
N-[4-Chloro-2-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl]-N-(cyclopropylmethyl)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetamide
AldrichCPR
Formule linéaire :
C27H23ClN2O4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC=CC=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2N(CC3CC3)C(CN(C4=O)C(C5=C4C=CC=C5)=O)=O
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Certificats d'analyse (COA)
Déjà en possession de ce produit ?
Les documents relatifs aux produits que vous avez achetés par le passé ont été rassemblés dans la Bibliothèque de documents pour plus de facilité.
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple
T1503
Référence du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des difficultés ? N'hésitez pas à contacter le Service technique pour obtenir une assistance
Les numéros de lot figurent sur l'étiquette des produits après les mots 'Lot' ou 'Batch'.
Produits Aldrich
  • Si vous trouvez un numéro de lot tel que TO09019TO, saisir le numéro de lot 09019TO sans les deux premières lettres.
  • Si vous trouvez un numéro de lot avec un code de remplissage tel que 05427ES-021, saisir le numéro de lot 05427ES sans le code de remplissage -021.
  • Si vous trouvez un numéro de lot avec un code de remplissage tel que STBB0728K9, saisir le numéro de lot STBB0728 sans le code de remplissage K9.
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Dans certains cas, un COA peut ne pas être disponible en ligne. Si votre recherche ne vous a pas permis de trouver le COA que vous recherchiez, vous pouvez en demander un.
Demander un COA