Z257893
TempTrace temperature recorder
recording time 7 day, gray, temp. range -20-120 °F
Paramètre
-20-120 °F temp. range
Heure d'enregistrement
7 day
L × l × P
7 in. × 5 1/2  in. × 2.7 in.
Couleur
gray
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Totally self-contained and easy-to-use. Features a corrosion resistant, high impact plastic case. Unit complete with AA battery, chart paper, pens, and manual.
Specifications:
• Temp. sensor: spiral wound, bimetallic strip transducer
• Pen accuracy: ±2% full scale
• Average response time: 11min to move 63% of scale
White comes with digital temperature display
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.