Z307076
Volac® volumetric pipette
volume 5 mL, accuracy: 0.015 mL
NACRES:
NB.01
Matériau
borosilicate glass
Caractéristique
class AS
(Conforms to BS ISO648, batch tested)
Conditionnement
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Volac R371/NC/E/5
availability
not available in USA and Canada
volume measuring range
5 mL, accuracy: 0.015 mL
Capacité
5 mL
Couleur
white
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
Informations légales
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.