Z313432
Variomag Biosystem
Biomodule 40B power control unit
AC/DC input
230 V
Qualité
CE Compliant
availability
not available in USA and Canada
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Power supply/speed control unit for Biosystem 1B amd 4B. Digital speed selection and display, selectable stirring and rest times, stirring power control.
Magnetic stirrers for cell suspensions and tissue cultures. These magnetic stirrers run slowly and without jerking to protect cells while stirring cultures, broths and cell suspensions. Their low power consumption means there is minimal heat generated. The remote control units separate stirring drive from power and control to further reduce heat emitted by stirrer, thereby minimising heat transfer to the culture being stirred. Suitable for long term use, even in CO2 incubators.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.