Z338400
Whatman® GD/XP syringe filters
PTFE membrane
Synonyme(s):
syringe filter, syringe filters, Whatman filter
Matériau
PTFE membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristique
Polypropylene prefilter
Conditionnement
pack of 150 ea
manufacturer/tradename
Whatman 6974-2504
Whatman Article No. 28420565 (US reference)
Diam.
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccord
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Catégories apparentées
Description générale
Contain a 2-layer prefilter stack of 20 μm and 5 μm polyproplyene filters, above membrane shown below.
Minimal ion extractables make these suitable for trace metal analysis sample preparations.
Adéquation
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Autres remarques
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.