Z402370
Sigma-Aldrich
Best® butyl gloves
size XXL
NACRES:
NB.35
Matériau
black gloves
butyl rubber
Taille
XXL
Stérilité
non-sterile
Caractéristique
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pkg of 1 pair
manufacturer/tradename
Best Manufacturing 878-11
L × épaisseur
350 mm × 0.70 mm
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
  • Unsupported, heavy-duty, 100% butyl rubber
  • Injection molded
  • Smooth grip with rolled cuff
  • Offers flexibility and durability
  • Excellent resistance to ketones, acids, caustics, isocyanate and gases
Informations légales
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.