Z416282
Supelco
EZSafe® flash-chromatography assembly
capacity 1,000 mL, Standard column
NACRES:
NC.05
Capacité
1,000 mL
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
These columns are improved low-pressure columns (max. pressure 7psig) with unbreakable PTFE fittings and screw-thread connections for increased safety and economy.
  • Bottom tip breakage is eliminated because the valve and exposed drip-tip is all PTFE
  • GL-45 screw-thread connections ensure positive reliable connections
  • Eliminates frozen PTFE and glass plugs
  • Eliminates grease
  • Choose between standard columns or columns with a fritted disc
The assemblies are supplied with bottom PTFE valve assembly, GL-45 cap, and flow controller. Solvent reservoirs and GL-45 connectors are sold separately.
Informations légales
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.