Z416932
Supelco
Flash chromatography assembly with standard ball joints
capacity 600 mL, With fritted disc (porosity C), Joint: SJ 65/40
NACRES:
NC.05
Joint
Joint: SJ65/40
Capacité
600 mL
Colonne, D.E. × L
44 mm × 572 mm
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Consists of column, flow controller, and pinch clamp. Order solvent reservoir separately.
Application
Flash chromatography is useful for rapid, preparative separations with moderate resolutions. As first described in J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), it is commonly performed with silica gel although the use of reversed phase packings has become popular in recent years. For use at <20 psig (1.4 kg/cm2).
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.