Z543527
Best® N-DEX® free disposable nitrile gloves
textured tips, size XL
NACRES:
NB.35
Matériau
green
nitrile
Taille
XL
Stérilité
non-sterile
Caractéristique
disposable
latex free
powder-free
Conditionnement
pack of 100 ea (boxes of 100)
manufacturer/tradename
Best Manufacturing 7705PFTXL
L × épaisseur
9.5 in. × 4 mil
Couleur
green
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Developed by Best to the same exacting standards of its N-DEX family of hand protection.
N-DEX Free′s accelerator-free formulation creates a luminous, fun, yet PPE-conscious, high-visibility green glove.
  • Powder-free, ambidextrous
  • Free from accelerators common in all disposable nitrile gloves, which have been linked to workplace conditions like Type IV dermatitis
  • Free from natural rubber latex and Type I allergic reactions linked to latex proteins
Informations légales
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
N-DEX is a registered trademark of Showa Glove Co.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.