Z603929
Binder drying oven E28 series
E28, without safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
AC/DC input
230 V (AC)
Caractéristique
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
without safety device CI.1
manufacturer/tradename
E28
availability
not available in USA and Canada
Paramètre
60-230 °C temp. range
L × l × H
402 mm × 580 mm × 425 mm
Volume
28 L
Poids
16 kg
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.