Z607002
Bohlender PTFE beaker
capacity 25 mL, white
NACRES:
NB.43
Matériau
PTFE
manufacturer/tradename
Bohlender
availability
not available in USA and Canada
Capacité
25 mL
Couleur
white
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Catégories apparentées
Description générale
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Certificat d'analyse
Certificat d'origine