Z653241
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP40-HL, AC/DC input 230 V AC, volume 16 L, temp. range -40-200 °C
AC/DC input
230 V (AC)
Caractéristique
CE compliant
manufacturer/tradename
FP40-HL
Julabo 9312640
Paramètre
-40-200 °C temp. range
0.2-0.4 bar suction rate
0.4-0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
Capacité de refroidissement
320 W, at -20 °C
40 W (at -40 °C)
500 W (at 0 °C)
680 W (at 20 °C)
Dimensions du bain, l × L × P
23 cm × 14 cm × 20 cm
Larg. totale × L × P
37 cm × 46 cm × 71 cm
Volume
16 L
Poids
49 kg
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
For internal and external temperature applications. All HighTech circulators are capable of monitoring an external system directly with an optional Pt 100 temperature sensor. Safety class 3.
  • ICC = Intelligent Cascade Control
  • Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
  • VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
  • RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
  • LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.