Z676454

Double-Safe PTFE coated thermometer

greener alternative

L 305 mm, temperature -20-110 °C, immersion level, total

NACRES:
NB.79

Caractéristique

immersion level total

manufacturer/tradename

HB Instruments 30500T

Caractéristiques du produit alternatif plus écologique

Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

temperature measuring range

-20-110 °C

L

305 mm

Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits

Description générale

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemicals without mercury.
Double-Safe thermometers are PTFE coated Easy-Read thermometers with black Enviro-Safe liquid and yellow back lead free glass. Double-Safe thermometers prevent contamination of the glass and liquid in the event of breakage. Double-Safe is the ideal replacement for mercury thermometers banned (or partially banned) in many US states and most European countries.

  • PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
  • Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
  • Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
  • Lead-free glass and recyclable packaging

Informations légales

Double-Safe is a trademark of H-B Instrument Co.

WGK Allemagne

3

Point d'éclair C

73 °C

Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.