Z677329
Dermatril LR nitrile gloves
size M
NACRES:
NB.35
Matériau
blue gloves
blue nitrile
Taille
M
Stérilité
non-sterile
Caractéristique
CE compliant
latex free
powder-free
Conditionnement
pack of 50 ea (boxes of 50)
manufacturer/tradename
KCL 742 - 08
KCL 742
L × épaisseur
270 mm × 0.11 mm
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Dermatril LR is an extended cuff, blue nitrile, powder-free glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril LR disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril LR disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
  • Cleanroom class 100
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Extended cuff
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001, US-FED-ST 209E
Informations légales
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.