Z694282

Troemner Lab-Frame standard kit with stainless steel rods

heavy-duty, 75 in. x 72 in.

Synonyme(s):
laboratory clamps, laboratory support rods
NACRES:
NB.35

manufacturer/tradename

Troemner 916202

Châssis, L × l

75 in. × 72 in.

Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits

Description générale

Standard Lab-Frame kits are available in five sizes and three lattice rod choices:
  • traditional center-less ground aluminum
  • non-corroding fiberglass
  • tough stainless steel

A range of lab-frames specifically designed to fit within laboratory fume hood include stainless steel rods. Nickel-plated connectors and lab-frame feet are standard in all kits. Lab-frame bases may be permanently mounted to bench top with screws (included).
Floor mounted, free-standing unit is specifically designed for heavy-duty work such as pilot plant set ups. Outside frame is constructed of a strong, but light weight steel channel. Interior lattice uses a horizontal channel connector; one end accommodates the rod, the other end fits into the channel and locks tightly with a bolt. Loosen the bolt, and the connector slides easily along the channel track for simple lattice adjustment. Entire apparatus is supported on sturdy, counter-weighted cast iron feet, which may be bolted to the floor for added stability required in top heavy installations. Overall dimensions are 75 in. H (1219 mm) x 72 in. W (1829 mm).
Components:
  • 48 in. (1219 mm) rods (qty 5)
  • 72 in. (1829 mm) rods (qty 3)
  • S-connectors (qty 15)
  • Channel connectors (qty 16)
  • Clamping nuts (qty 24)
  • Cast iron feet, 21.7 in. (qty 2)
  • Frame set (qty 1)
  • Wrench (qty 1)
Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.