Z741427
MyBath mini water bath
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug, capacity 12 L
Matériau
stainless steel chamber
Caractéristique
CE compliant
0.1 °C temp. increments
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B2000-12-E
Paramètre
5-100 °C temp. range
Larg. × P × H
18 in. × 10.5 in. × 16.2 in.
Capacité
12 L
Chambre, l × P × H
12.8 in. × 10.4 in. × 7.9 in.
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Catégories apparentées
Description générale
Designed with the molecular biology lab in mind, the MyBath mini water bath system is the complete personal water bath. This compact water bath features easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature.
Its hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed at the user′s option. It includes Quik-Cal in-lab user calibration function.
Note: the racks only comes with the 4L model
Informations légales
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Quick-Cal is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.