Toutes les photos(1)

Z743955

Ohaus® Explorer® Plus precision balance

Model PA423C, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)

NACRES:
NB.71

Matériau

stainless steel weighing plate

Caractéristique

capacity 420 g
Internal Calibration: semi automatic
Model PA423C

manufacturer/tradename

Ohaus® 30341100

Precision measuring range

1 mg

Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits

Description générale

Applications
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal/Dynamic Weighing, Density Determination
Display
LCD with backlight
Operation
AC adapter (included)
Communication
RS232 (included)
Construction
Metal base, ABS housing, stainless steel pan, glass draftshield with sliding top door, weigh below hook, security bracket, in-use cover
Design Features
Stability indicator, software lockout and reset menu, menu and calibration locks, up-front level indicator, auto tare, mechanical and software overload/underload protection, multiple application modes and units, user-selectable communication and printing settings, user-selectable span calibration points, auto standby

Informations légales

Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.

Certificat d'analyse

Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique