610007
Avanti
PC Membranes 0.4um
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.4μm 19mm (100/pk)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Informations légales
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit