NMID825B

Norbolethone (13ß,17alpha-Diethyl-gonan-4-ene-17ß-ol-3-one) (available to WADA laboratories only)

NMI Australia

Empirical Formula (Hill Notation):
C21H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire:
316.48

Niveau de qualité

100

manufacturer/tradename

NMI Australia

Format

neat

Temp. de stockage

2-8°C

InChI

1S/C21H32O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h13,16-19,23H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1

InChI key

FTBJKONNNSKOLX-XUDSTZEESA-N

Pictograms

Health hazard

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

WGK Allemagne

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Point d'éclair C

Not applicable

Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.