NMIP1795
α-Zearalenol
NMI Australia
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H24O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire:
320.38
Agence/méthode
NMI Australia certified reference material
Niveau de qualité
100
manufacturer/tradename
NMI Australia
Format
neat
Temp. de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
Pictograms
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
RID ADR
NONH for all modes of transport
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.