Toutes les photos(2)
1.08815
SAFC
Zinc chloride
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Synonyme(s):
Zinc dichloride, Zinc chloride
Empirical Formula (Hill Notation):
Cl2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire:
136.30
Numéro MDL:
Numéro de classement EC:
231-592-0
Niveau de qualité
600
Agence/méthode
BP
Ph. Eur.
USP
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 428 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® API
Puissance
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point de bulle
732 °C/1013 hPa
Pf
287-304 °C
Densité
2.93 g/cm3 at 22 °C
Masse volumique apparente
1400‑1800 kg/m3
Secteur à la Une
Pharmaceutical
liquid formulation
parenterals
semi-solid formulation
solid formulation
Temp. de stockage
2-25°C
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Zinc chloride is used in mouth hygiene, as trace element in clinical nutrition, insulin and infusion solutions. Zinc Chloride Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP is available.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Elemental Impurities Information
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
API Information Package
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.