Principaux documents
8.14748
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydroxide
(25% solution in water) for synthesis
250 ML
51,50 €
1 L
168,00 €
25 KG
1 040,00 €
51,50 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Changer de vue
250 ML
51,50 €
1 L
168,00 €
25 KG
1 040,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
51,50 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Pression de vapeur
23.33 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
pH
>13 (20 °C in H2O)
pb
110 °C/1013 hPa
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 24.0 - 27.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.030