CR0503006
Millipore
Polygard® CR Cartridge Filter
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s):
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 5.0 μm Code 0 Silicone
eCl@ss:
32031690
Niveau de qualité
400
Matériau
polypropylene
silicone seal
Caractéristique
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard®
Paramètre
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
Diam.
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤50 mg
Dimension de pores
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 0 (2-222; O-rings)
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Notes préparatoires
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.