CRMUPPLU1
Pour Point Standard
ISO Guide 34 Certified, pkg of 250 mL
Synonyme(s):
Diesel
Numéro CAS:
Numéro EC:
NACRES:
NA.24
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 250 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Mention d'avertissement
Danger
RID ADR
UN1202 - class 3 - PG 3 - Diesel fuel
WGK Allemagne
WGK 2
Flash Point(F)
134.6 °F
Point d'éclair C
57 °C
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.